3-(Cyclopentylamino)propionitrile
018483-10G
FLUO018483-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018483-10G
3-(Cyclopentylamino)propionitrile
3-(Cyclopentylamino)propionitrile
Formule: C₈H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00060286
Numéro CAS: 1074-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité