1-(2,4-Diméthylphényl)-2-urée
Synonyms: 2,4-Dimethylphenylurea
018640-5G
FLUO018640-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018640-5G
1-(2,4-Diméthylphényl)-2-urée
1-(2,4-Diméthylphényl)-2-urée
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025409
Numéro CAS: 2990-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité