1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea
018648-10G
FLUO018648-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018648-10G
1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea
1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea
Formule: C₁₅H₁₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00008541
Numéro CAS: 621-01-2
EINECS: 210-665-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité