Acide (2-éthoxyphényl)acétique
Synonyms: 2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
018675-1G
FLUO018675-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018675-1G
Acide (2-éthoxyphényl)acétique
Acide (2-éthoxyphényl)acétique
Formule: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016824
Numéro CAS: 70289-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité