3-Oxovalérate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
018694-10G
FLUO018694-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018694-10G
3-Oxovalérate d'éthyle
3-Oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009317
Numéro CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité