1-(2-Isopropylphenyl)-2-thiourea
Synonyms: 1-(2-Isopropylphenyl)thiourea
018756-5G
FLUO018756-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018756-5G
1-(2-Isopropylphenyl)-2-thiourea
1-(2-Isopropylphenyl)-2-thiourea
Formule: C₁₀H₁₄NS
MW: 194,2966 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060436
Numéro CAS: 25343-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité