Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Méthylphényl)urée

Attention
Synonyms: m-Tolylurea, 3-Methylphenylurea, N-(3-Methylphenyl)urea, 1-(3-Tolyl)urea

018864-10G
FLUO018864-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018864-10G
1-(3-Méthylphényl)urée
1-(3-Méthylphényl)urée


Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(O)NH₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025425
Numéro CAS: 63-99-0
EINECS: 200-571-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité