m-Toluic hydrazide
Synonyms: m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
019001-10G
FLUO019001-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019001-10G
m-Toluic hydrazide
m-Toluic hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014760
Numéro CAS: 13050-47-0
EINECS: 235-926-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité