1-(2,4,6-Trichlorophényl)-2-thiourée
Synonyms: 1-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea, N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea, 2,4,6-Trichlorophenylthiourea
019008-1G
FLUO019008-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019008-1G
1-(2,4,6-Trichlorophényl)-2-thiourée
1-(2,4,6-Trichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₂Cl₃)NC(S)NH₂
MW: 255,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041153
Numéro CAS: 31118-87-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité