Acide (±)-3-bromomandelique
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid, (±)-3-Bromophenylglycolic acid
019271-5G
FLUO019271-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019271-5G
Acide (±)-3-bromomandelique
Acide (±)-3-bromomandelique
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789129
Numéro CAS: 49839-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité