3-Fluorothioanisole
Synonyms: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
019273-5G
FLUO019273-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019273-5G
3-Fluorothioanisole
3-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789131
Numéro CAS: 658-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité