3',5'-Dichloro-2'-methoxyacetophenone
019296-5G
FLUO019296-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019296-5G
3',5'-Dichloro-2'-methoxyacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD03789120
Numéro CAS: 154260-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité