3-(Methylthio)benzotrifluoride
Synonyms: Methyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)sulphane, 3-Trifluoromethylthioanisole
019342-5G
FLUO019342-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019342-5G
3-(Methylthio)benzotrifluoride
3-(Methylthio)benzotrifluoride
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192,2014 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789168
Numéro CAS: 328-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité