3'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
020764-1G
FLUO020764-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020764-1G
3'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD04117360
Numéro CAS: 253878-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité