3'-Cyanobiphenyl-2-carboxylic acid
020771-1G
FLUO020771-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020771-1G
3'-Cyanobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Cyanobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD04117367
Numéro CAS: 107916-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité