3'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Synonyms: 3'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
020776-1G
FLUO020776-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020776-1G
3'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117370
Numéro CAS: 171047-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité