3'-Hydroxybiphenyl-2-carboxylic acid
Synonyms: 3'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
020777-1G
FLUO020777-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020777-1G
3'-Hydroxybiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Hydroxybiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117371
Numéro CAS: 92379-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité