3'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
020790-1G
FLUO020790-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020790-1G
3'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD03839959
Numéro CAS: 199678-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité