3'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
020791-1G
FLUO020791-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020791-1G
3'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD03839958
Numéro CAS: 728918-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité