4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
020828-1G
FLUO020828-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020828-1G
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₃
MW: 282,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117416
Numéro CAS: 728919-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité