2',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
020836-1G
FLUO020836-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020836-1G
2',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
2',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₄
Numéro CAS: 108474-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité