4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
022238-1G
FLUO022238-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022238-1G
4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₁H₁₃FO
Numéro MDL: MFCD06201133
Numéro CAS: 842123-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité