4-Chloro-3-fluoro-3'-méthylbenzhydrol
022436-1G
FLUO022436-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022436-1G
4-Chloro-3-fluoro-3'-méthylbenzhydrol
4-Chloro-3-fluoro-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₂ClFO
Numéro MDL: MFCD06201266
Numéro CAS: 842140-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité