4-(Diméthylamino)-3'-fluorobenzhydrol
022497-1G
FLUO022497-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022497-1G
4-(Diméthylamino)-3'-fluorobenzhydrol
4-(Diméthylamino)-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆FNO
Numéro CAS: 844683-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité