4'-Chloro-3'-fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
022647-1G
FLUO022647-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022647-1G
4'-Chloro-3'-fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
4'-Chloro-3'-fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
Numéro MDL: MFCD06201433
Numéro CAS: 844878-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité