4-Bromo-4'-(methylthio)benzophenone
022664-1G
FLUO022664-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022664-1G
4-Bromo-4'-(methylthio)benzophenone
4-Bromo-4'-(methylthio)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrOS
Numéro MDL: MFCD06201441
Numéro CAS: 197439-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité