4-Bromo-3',4'-dichlorobenzophenone
022670-1G
FLUO022670-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022670-1G
4-Bromo-3',4'-dichlorobenzophenone
4-Bromo-3',4'-dichlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrCl₂O
Numéro MDL: MFCD06201447
Numéro CAS: 844879-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité