3-Bromo-3',5'-dichlorobenzophenone
022695-1G
FLUO022695-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022695-1G
3-Bromo-3',5'-dichlorobenzophenone
3-Bromo-3',5'-dichlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrCl₂O
Numéro MDL: MFCD06201468
Numéro CAS: 844879-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité