3,4-Dichloro-4'-(methylthio)benzophenone
022771-1G
FLUO022771-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022771-1G
3,4-Dichloro-4'-(methylthio)benzophenone
3,4-Dichloro-4'-(methylthio)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂OS
Numéro MDL: MFCD06201536
Numéro CAS: 73242-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité