3,4-Difluoro-3',5'-dimethylbenzophenone
022803-1G
FLUO022803-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022803-1G
3,4-Difluoro-3',5'-dimethylbenzophenone
3,4-Difluoro-3',5'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201566
Numéro CAS: 845781-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité