4-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Synonyms: (4-Bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
022809-1G
FLUO022809-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022809-1G
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone
4-Bromo-4'-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈BrClO
MW: 295,5590 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045208
Numéro CAS: 27428-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité