(2-Bromophényl)acétone
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
022866-1G
FLUO022866-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022866-1G
(2-Bromophényl)acétone
(2-Bromophényl)acétone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD03410431
Numéro CAS: 21906-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité