(3-Fluorophényl)acétone
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)propan-2-one
022874-1G
FLUO022874-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022874-1G
(3-Fluorophényl)acétone
(3-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061144
Numéro CAS: 1737-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité