3',4'-Dichloro-2-phenylacetophenone
022886-1G
FLUO022886-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022886-1G
3',4'-Dichloro-2-phenylacetophenone
3',4'-Dichloro-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201641
Numéro CAS: 93534-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité