Désoxybenzoïne
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
022896-1G
FLUO022896-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022896-1G
Désoxybenzoïne
Désoxybenzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003081
Numéro CAS: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité