Benzyl-3-fluorophenyl ketone
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
022909-1G
FLUO022909-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022909-1G
Benzyl-3-fluorophenyl ketone
Benzyl-3-fluorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁FO
MW: 214,235 g/mol
Numéro MDL: MFCD02260663
Numéro CAS: 40281-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité