Ethyl -3,4-ethylenedioxybenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-2-oxoacetate
023006-1G
FLUO023006-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023006-1G
Ethyl -3,4-ethylenedioxybenzoylformate
Ethyl -3,4-ethylenedioxybenzoylformate
Formule: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236,221 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201701
Numéro CAS: 131030-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité