Ethyl 3,4,5-trifluorobenzoylformate
023013-1G
FLUO023013-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023013-1G
Ethyl 3,4,5-trifluorobenzoylformate
Ethyl-3,4,5-trifluorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Numéro CAS: 732251-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité