Ethyl 3-methylbenzoylformate
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(m-tolyl)acetate
023028-1G
FLUO023028-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023028-1G
Ethyl 3-methylbenzoylformate
Ethyl-3-methylbenzoylformate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311168
Numéro CAS: 66644-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité