3,5-Difluorothiophénol
Synonyms: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
023121-1G 023121-5G
FLUO023121-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023121-1G FLUO023121-5G
3,5-Difluorothiophénol
3,5-Difluorothiophénol
Formule: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201795
Numéro CAS: 99389-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité