4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
023150-1G
FLUO023150-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023150-1G
4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Numéro MDL: MFCD03844198
Numéro CAS: 845823-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité