4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-isopropylphenyl)ethanone
023166-1G
FLUO023166-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023166-1G
4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₁H₁₁F₃O
Numéro MDL: MFCD01319978
Numéro CAS: 124211-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité