(±)-2-Méthylpipérazine
Synonyms: 2-Methylpiperazine
023229-100G
FLUO023229-100GEA 0 EUR InStock
FLUO023229-100G
(±)-2-Méthylpipérazine
(±)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005954
Numéro CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité