Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,6-diméthylanisole

Attention

024766-25G
FLUO024766-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024766-25G
4-Bromo-2,6-diméthylanisole
4-Bromo-2,6-diméthylanisole


Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C (13 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00143259
Numéro CAS: 14804-38-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité