Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-chloro-2,5-diméthylbenzènesulfonyle

Synonyms: 4-Chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride

032485-5G
FLUO032485-5GEA 0 EUR InStock
FLUO032485-5G
Chlorure de 4-chloro-2,5-diméthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-chloro-2,5-diméthylbenzènesulfonyle


Formule: C₈H₈Cl₂O₂S
MW: 239,12 g/mol
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00044017
Numéro CAS: 88-49-3
EINECS: 201-835-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité