Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-nitrotoluène

Attention

033225-25G
FLUO033225-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033225-25G
4-Bromo-2-nitrotoluène
4-Bromo-2-nitrotoluène


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 75…82 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Numéro MDL: MFCD00041243
Numéro CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité