Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Nitroacétophénone

Attention
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone

033716-25G
FLUO033716-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033716-25G
2'-Nitroacétophénone
2'-Nitroacétophénone


Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité