Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine


034155-1G
FLUO034155-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034155-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-3-methylpiperazine


Formule: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Numéro MDL: MFCD08692451
Numéro CAS: 914637-57-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité