5-Bromo-2-fluoroanisole
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
035061-25G
FLUO035061-25GEA 0 EUR InStock
FLUO035061-25G
5-Bromo-2-fluoroanisole
5-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861130
Numéro CAS: 103291-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité