4-(Difluoromethyl)benzoic acid
035820-1G
FLUO035820-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035820-1G
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,1289 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784270
Numéro CAS: 55805-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité